EMU086671
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cmpk2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGCTGAACTTGAGGCCAATAATGTGTTTCGTCAGAAGGTGGAAATGACGTACCAGCGTATGGAGAACCCAAGCTGCCATCTGGTGGATGCCAGCCCCTCGAGAGAGACAGTCCTGCAGAAGGTTTTAGAGCTGATCCAGAGTTCTGGTCGTTAATTGTAGTTGTTCTGGCCATGTTCCTCATTACACCGGAGAAGCTGTGTGATGCCCCGAAACCCATCACTTGCCATGCAGCTTCTTAGATTTAGGGGGTATGAGCATATTTGGTGGAAAAAAAAAACTGGGGACTGAGCAGTTTGCTTTCCTTCTGACTGACTGAGCCAGCTGCGGCTGCTGATTCATTTCTGCCTGGCCATGTACCAACTTCTTGGGATATATTTTAACACCCCGACTTTCTGATCCAGTGGTGAGCCTGCTGGAGGACTTTCTGCAGCTGGAAGCTAAGGATGTCAGTTTTGGCCCACACTGATCAATTGTGATGAGCTAGCATCATTTGTTTTTACCCCAAACCCGAT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... CMPK2(22169) , Cmpk2(22169)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)