EMU076311
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rela
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCCATGTCTCACTCCACAGCTGAGCCCATGCTGATGGAGTACCCTGAAGCTATAACTCGCCTGGTGACAGGGTCCCAGAGGCCCCCTGACCCAGCTCCCACACCCCTGGGGACCTCGGGGCTTCCCAATGGTCTCTCCGGAGATGAAGACTTCTCCTCCATTGCGGACATGGACTTCTCTGCTCTTTTGAGTCAGATCAGCTCCTAAGGTGCTGACAGCGACCCTGCTCAGAGCACCAGGTTTCAGGGCACTGAAGCCTTCCCGAAGTGCGTACACATTCTGGGGAGTGTGCTCCAGCTGCCCCCGACTTGTTTGGGTGATCTCTCTGGGGCGGCACGTTTTACTCTTTATCTCGCTTTCGGAGGTGCTTTCGCAGGAGCATTAACCTCCTGGAGACGGAGCTGGGAGGACTCGGTGCATCCCTGTGTTGATAGCTCCTGCTTCGG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... RELA(19697) , Rela(19697)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?