EMU072301
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp2a2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGGGCAAAGTGTATCGACAGGACAGAAAGAGTGTGCAACGAATTAAAGCTAAAGACATAGTTCCTGGTGATATAGTGGAAATTGCTGTTGGTGACAAAGTTCCTGCTGATATTAGATTGACATCCATCAAGTCTACAACTCTAAGAGTCGACCAGTCAATTCTTACAGGTGAATCTGTCTCCGTCATCAAGCATACTGACCCTGTCCCTGACCCCCGAGCTGTTAATCAAGACAAAAAGAACATGCTCTTTTCTGGTACAAACATTGCTGCTGGGAAAGCTATGGGAGTGGTGGTGGCAACTGGAGTTAATACTGAGATCGGCAAGATCCGGGATGAAATGGTGGCAACAGAACAGGAGAGAACACCCCTACAGCAGAAGCTAGACGAGTTTGGGGAGCAGCTTTCCAAAGTTATCTCCCTCATTTGCATTGC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... ATP2A2(11938) , Atp2a2(11938)