EMU064061
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mcl1
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGGGTTTGTGGAGTTCTTCCACGTACAGGACCTAGAAGGCGGCATCAGAAATGTGCTGCTGGCTTTTGCGGGTGTTGCTGGAGTAGGGGCTGGTCTGGCATATCTAATAAGATAGCCTTGTGAGTGCAATAGGGGACTCTTAAAGCTCCAGCCACCAAACTACATGCATCTGTGAAAACATGTGTATTTATGAAGGTGGACTTGAAGCTGCCCAGGATTTTAACAGTCCAGTTCTACTGTAGCAACATAGCAAAAAGAAAGTGGCTACAGGATTGTGGCTAACAAGAATAAATACATGGGAAAAGTGCTCCCCCTGGAAGAGTCACTGTCTGAATGAAGCAAAGTTCCCTCTCAGCAAACACTGAGAGGCCATGGAGAAGGACTTCTAGAATGAATGAAAGGGGTGGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... MCL1(17210) , Mcl1(17210)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU064061-50UG | 4061828265640 |
EMU064061-20UG | 4061828490967 |