EMU048711
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jarid2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCCTTTTGCAATCAGCATTTGGATCTCAGAATGAGCAAGGAAAGACCCAAGAGGAATATCATTCAGAAGAAATACGATGACAGCGATGGGATCCCGTGGTCAGAAGAGAGAGTTGTACGAAAAGTCCTGTATTTGTCCCTAAAGGAATTCAAGAATGCACAGAAAAGGCAGCATGGGGAAGGCCTTGCCGGGAGCCTGAAGGCGGTAAATGGGCTTCTTGGTAATGCCCAGGCTAAGGCACTAGGACCAGCCTCAGAGCAGTCAGAGAACGAGAAGGATGATGCCTCCCAAGTGTCCTCTACTAGCAACGATGTTAGTTCTTCAGATTTTGAAGAAGGGCCGTCGAGGAAAAGGCCCAGGCTGCAAGCACAAAGGAAGTTTGCTCAATCTCAGCCGAATAGTCCCAGCACAACTCCAGT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... JARID2(16468) , Jarid2(16468)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)