Documentos Principais
EMU035281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnfsf13b
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AAACACTGCCCAACAATTCCTGCTACTCGGCTGGCATCGCGAGGCTGGAAGAAGGAGATGAGATTCAGCTTGCAATTCCTCGGGAGAATGCACAGATTTCACGCAACGGAGACGACACCTTCTTTGGTGCCCTAAAACTGCTGTAACTCACTTGCTGGAGTGCGTGATCCCCTTCCCTCGTCTTCTCTGTACCTCCGAGGGAGAAACAGACGACTGGAAAAACTAAAAGATGGGGAAAGCCGTCAGCGAAAGTTTTCTCGTGACCCGTTGAATCTGATCCAAACCAGGAAATATAACAGACAGCCACAACCGAAGTGTGCCATGTGAGTTATGAGAAACGGAGCCCGCGCTCAGAAAGACCGGATGAGGAAGACCGTTTTCTCCAGTCCTTTGCCAACACGCACCGCAACCTTGCTTTTTGCCTTGGGTGACACATGTTCAGAATGCAGGGAGATTTCCTTGTTTTGCGATTTGCCATGAGAAGAGGG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroki Kobayashi et al.
Oncotarget, 6(34), 36615-36624 (2015-10-17)
Denticleless E3 ubiquitin protein ligase homolog (DTL) has been identified in amplified region (1q32) of several cancers and has an oncogenic function. In this study, we tested whether DTL acts as a cancer-promoting gene through its activation/overexpression in gastric cancer