EMU032571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dync1i1
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGGAGGAAGAAAAACAGCAGATCCTGCACTCAGAAGAATTCCTCATCTTCTTTGACCGGACAATCCGAGTAATTGAAAGAGCTCTTGCAGAGGACTCGGACATCTTTTTTGACTACAGCGGTCGAGAGCTGGAGGAGAAAGATGGGGATGTGCAGGCTGGAGCCAACCTGTCTTTCAACCGTCAGTTCTACGATGAACATTGGTCTAAGCATCGGGTGGTCACATGTATGGACTGGTCTCTCCAGTACCCTGAGCTGATGGTTGCTTCTTATAGCAACAACGAAGATGCTCCCCACGAGCCAGATGGAGTGGCCTTGGTTTGGAACATGAAGTTCAAGAAAACCACACCAGAATATGTCTTCCACTGTCAGTCTTCTGTGATGTCAGTCTGCTTTGCCCGTTTTCATCCTAATTTGGTGGTTGGTGGCACCTATTCGGGCCAGATTGTCCTCTGGGACAATCGCAGTCATCGAAGAA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... DYNC1I1(13426) , Dync1i1(13426)