Documentos Principais
EMU023391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Adamts4
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCGTGGAGACACTGGTGGTAGCAGATGACAAGATGGCAGCATTCCATGGTACAGGGTTAAAGCGCTACCTGCTGACGGTTATGGCAGCTGCCGCTAAAGCCTTTAAACACCCAAGCATCCGAAACCCTGTCAACTTGGTGGTGACGCGCCTGGTGATCCTGGGGTCCGGCCAGGAAGGGCCCCAAGTGGGGCCAAGTGCCGCCCAGACCCTACGCAGCTTCTGCACCTGGCAGCGGGGCCTCAACACCCCTAACGACTCAGATCCTGACCACTTTGACACAGCCATTCTGTTCACCCGGCAGGACCTGTGTGGGGTCTCCACTTGTGACACCCTGGGTATGGCTGATGTGGGCACAGTGTGTGATCCAGCTAGGAGCTGTGCTATTGTGGAAGATGATGGGCTCCAGTCAGCCTTCACTGCTGCTCATGAACTGGGCCATGTCTTCAAC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Zheng Li et al.
PloS one, 9(10), e109595-e109595 (2014-10-10)
The mechanistic basis of obesity-associated intervertebral disc degeneration (IDD) is unclear. Aberrant expression of aggrecan and its degrading enzymes ADAMTS-4 and ADAMTS-5 is implicated in the development of IDD. Here, we investigated the effect of leptin, a hormone with increased