Documentos Principais
EMU022811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Iws1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGAAGATTCGGGAGGAATTGTTAAAGATTCTGCAAGAGCTACCTAGTGTGAGCCAAGAGACCCTGAAGCATAGTGGGATTGGCCGAGCAGTGATGTATCTGTATAAACACCCTAAGGAATCAAGGTCCAACAAGGATATGGCAGGGAAGCTCATCAATGAGTGGTCTCGGCCCATATTTGGTCTTACCTCAAACTATAAAGGAATGACAAGAGAAGAAAGGGAACAGAGAGATCTAGAACAAATGCCACAGCGACGAAGATTGAGCAGCACTGGTGGTCAGACACCACGAAGAGACCTGGAGAAGGTCCTAACAGGAGAAGAAAAGGCTCTTAGACCTGGAGATCCTGGCTTCTGTGCCCGTGCAAGAGTCCCAATGCCATCAAACAAGGACTATGTTGTCAGGCCCAAGTGGAATGTAGAAATGGAGTCATCCAGGTTTCAGGCAT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reza K Oqani et al.
Scientific reports, 9(1), 3831-3831 (2019-03-09)
The mRNA processing and export factor, Iws1, interacts with the histone H3/H4 chaperone, Spt6 (Supt6 in mouse gene ontology) and recruits the lysine methyltransferase, Setd2, to chromatin to regulate H3K36me3. This recruitment is known to be crucial for pre-mRNA splicing