Documentos Principais
EMU020251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Men1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGCAAGTGCAGATGAAGAAACAGAAAGTGTCCACACCCAGCGACTACACACTCTCTTTCCTAAAGCGGCAGCGCAAGGGCCTCTGAACTCTGATTCTGTGGCAAGGCCCCAGGCCTGCCCTCACTCCCAGCAGGCTTCACCCTCATCCTCTAATTCAAGCCTAGACTCCGCCCTCAGTCCTAGGGGACCCAGAGCTGTCCTGCAGTGACTAGGAGCCTTCATTTAGCCCCTCTTCAGGCCCCAGAGCCCTGGCTCAGTTCTTAGAATGTAGGTGTCATCCCCACCAGCCGGCCAATTGGAACCTCATTGTAGGTCCAATCCCCCGAAATTCAGTGGACCATGACAGGAGCCCAAGTCACGCCTGAACAGTAGGGCATTCCTCCCACTTGGGGGCTAGATTGACCTTAGCCCCAGAGCACAGTTGCTACCTGGAAACCAAGG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laurent Ehrlich et al.
The American journal of pathology, 187(3), 570-580 (2017-01-15)
Menin (MEN1) is a tumor-suppressor protein in neuroendocrine tissue. Therefore, we tested the novel hypothesis that menin regulates cholangiocarcinoma proliferation. Menin and miR-24 expression levels were measured in the following intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma (CCA) cell lines, Mz-ChA-1, TFK-1, SG231