Documentos Principais
EMU015751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tlr7
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AAACACCATTGGCCAAACTCTTAATGGCAGTGAACTCTGGCCGTTGAGAGAGTTGCGGTACTTAGACTTCTCCAACAACCGGCTTGATTTACTCTACTCAACAGCCTTTGAAGAGCTCCAGAGTCTTGAAGTTCTGGATCTAAGTAGTAACAGCCACTATTTTCAAGCAGAAGGAATTACTCACATGCTAAACTTTACCAAGAAATTACGGCTTCTGGACAAACTCATGATGAATGATAATGACATCTCTACTTCGGCCAGCAGGACCATGGAAAGTGACTCTCTTCGAATTCTGGAGTTCAGAGGCAACCATTTAGATGTTCTATGGAGAGCCGGTGATAACAGATACTTGGACTTCTTCAAGAATTTGTTCAATTTAGAGGTATTAGATATCTCCAGAAATTCCCTGAATTCCTTGCCTCCTGAGGTT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ryoichiro Nishibayashi et al.
PloS one, 10(6), e0129806-e0129806 (2015-06-18)
Interleukin-12 (IL-12) is an important cytokine for the immunomodulatory effects of lactic acid bacteria (LAB). Using murine immune cells, we previously reported that the RNA of Enterococcus faecalis EC-12, a LAB strain exerting probiotic-like beneficial effects, is the major IL-12-inducing