Documentos Principais
EMU011921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atg14
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCGGGAGAGGTTTATTGACAAGAAGGAAAGACTAAGCCAACTTAAGAACAAGCAAGAAGAATTTCAGAAAGAAGTACTAAAAGCTATGGAAGGAAAGCGGCTTACAGATCAGTTGAGATGGAAAATAATGTCATGCAAGATGAGGATTGAACAGCTGAAGCAAACAATATGTAAAGGAAATGAGGAAATGAAGAAAAATTCTGAAGGTCTCCTCAAGAACAAGGAAAAGAACCAGAAGCTTTACAGCCGAGCACAGCGGCACCAAGAGAAAAAGGAGAAGATTCAGCGGCACAACCGCAAGCTTGGGGACCTGGTGGAGAAGAAGACCATTGACTTGAAGAGTCACTATGAGCGGTTGGCGCGGCTTCGAAGGTCACACATCCTAGAGCTCACCTCCATCATATTCCCAATCGACGAAGTGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jiahong Lu et al.
Nature communications, 5, 3920-3920 (2014-05-23)
The Beclin 1-Vps34 complex, the core component of the class III phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K-III), binds Atg14L or UVRAG to control different steps of autophagy. However, the mechanism underlying the control of PI3K-III activity remains elusive. Here we report the identification