Documentos Principais
EMU009421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wrn
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTGGAAATGGAGATGCTGAAGTCTTTAGAAAACCTAAATAGTGACATGGTGGAACCCACTCACTCTAAATGGTTGGAAATGGGAACCAATGGGTGTCTTCCTCCTGAGGAGGAAGATGGACACGGAAATGAAGCCATCAAAGAGGAGCAGGAAGAAGAGGACCATTTATTGCCGGAACCCAACGCAAAGCAAATTAATTGCCTCAAGACCTATTTCGGACACAGCAGTTTTAAACCGGTTCAGTGGAAAGTCATCCATTCTGTATTAGAAGAGAGAAGAGATAATGTTGTTGTCATGGCAACTGGATATGGGAAGAGTCTGTGCTTCCAGTATCCGCCTGTTTATACAGGCAAGATTGGCATTGTCATTTCACCTCTCATTTCCTTAATGGAAGACCAAGTCCTCCAGCTTGAGCT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Venkateswarlu Popuri et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5671-5688 (2014-03-14)
A variety of human tumors employ alternative and recombination-mediated lengthening for telomere maintenance (ALT). Human RecQ helicases, such as BLM and WRN, can efficiently unwind alternate/secondary structures during telomere replication and/or recombination. Here, we report a novel role for RECQL1