Documentos Principais
EMU008051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddx1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GATCCTAGGAGGAGGGGATGTACTCATGGCTGCAGAAACAGGAAGTGGAAAAACTGGTGCATTTAGTATTCCCGTTATCCAGATAGTGTATGAAACTCTGAAAGACCAACAGGAAGGAAAGAAAGGGAAAACAACTATTAAAACTGGTGCTTCAGTGCTCAACAAGTGGCAGATGAACCCATATGATAGAGGGTCTGCTTTTGCAATTGGATCAGATGGTCTGTGTTGTCAGAGCAGAGAAGTGAAGGAGTGGCATGGATGCAGAGGAACTAGAGGACTGCTGAAAGGGAAGCACTACTATGAGGTGTCCTGTCATGACCAAGGGCTATGCAGAGTTGGGTGGTCTACCATGCAGGCTTCCTTAGACCTAGGTACTGACAAGTTTGGATTTGGCTTCGGTGGAACAGGAAAGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Claudia Ribeiro de Almeida et al.
Molecular cell, 70(4), 650-662 (2018-05-08)
Class switch recombination (CSR) at the immunoglobulin heavy-chain (IgH) locus is associated with the formation of R-loop structures over switch (S) regions. While these often occur co-transcriptionally between nascent RNA and template DNA, we now show that they also form