Documentos Principais
EHU152221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GALNT3
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCAAAACATTGATGCTGGTGAGAGACCTTGTTTGCAAGGATATTATACAGCAGCAGAATTGAAGCCTGTCCTTGACCGTCCACCTCAGGATTCAAATGCACCTGGTGCTTCTGGTAAAGCATTCAAGACAACCAATTTAAGTGTTGAAGAGCAAAAGGAAAAGGAACGTGGGGAAGCTAAACACTGCTTTAATGCTTTCGCAAGTGACAGGATTTCTTTGCACCGAGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Razan Sheta et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-05-11)
Epithelial ovarian cancer (EOC) represents the most lethal gynecologic malignancy; a better understanding of the molecular mechanisms associated with EOC etiology could substantially improve EOC management. Aberrant O-glycosylation in cancer is attributed to alteration of N-acetylgalactosaminyltransferases (GalNAc-Ts). Reports suggest a