Documentos Principais
EHU149101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNPY1, RP5-912I13.2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCACTTATCGCCCAGGAGACACACTATCTAGCTGACAAGCTGTGCAGTGAAAAATCAGATCTGTGTGAAACTTCTGCTAATCATACTGAGCTCTAGGAGTGCCGTTCTGCTGGTCGTAGAGAGGAGTAAAGTCACACCCAAAGGTCAATGTCTGCATTTTATGTTTGCATGTTGTCTTTCATGATAAGAAAAATTTTGTCTCTTGTTTATACCGTGTTTGTCTCCGTTTATGATTCATTTTGAAAATCTGTTGGTTGACATCATGACAAACCCTGCGTTTTTTTATAGGTGAAGCTGAGGAGTACATGAAACTTAAATTAACCTTTGCAGATTTTGATAAATCAAGCTTGACAATAGAGGATTTAATTCTGTATTGAGGAAAAAAGCGAAGACATTTCATAAACAAAATAGGGATTTCATAATGTATGCTGCTTATTTTATAACAGTGTATGTGCACATATGCAAGCGCAGTGGCTGTCTGATAAGAA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Feng-Na Yu et al.
Journal of cellular physiology, 234(5), 6898-6907 (2018-10-15)
As one major diabetic complication, diabetic nephropathy (DN) has been reported to be associated with various kinds of microRNA (miRNA). Thus, we conducted this study to explore the potential of miR-370 in a rat model of DN through investigation of mesangial