Documentos Principais
EHU139941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SESN1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGCATGTTCCAACATTTCGTGTCCAGGACTATTGCTGGGAAGATCATGGTTATTCTTTGGTAAATCGCCTTTATCCAGATGTGGGACAGTTGATTGATGAAAAATTTCACATTGCTTACAATCTTACTTATAATACAATGGCAATGCACAAAGATGTTGATACCTCAATGCTTAGACGGGCAATTTGGAACTATATTCACTGCATGTTTGGAATAAGATATGATGATTATGACTATGGTGAAATTAACCAGCTATTGGATCGTAGCTTTAAAGTTTATATCAAAACTGTTGTTTGCACTCCTGAAAAGGTTACCAAAAGAATGTATGATAGCTTCTGGAGGCAGTTCAAGCACTCTGAGAAGGTTCATGTTAATCTGCTTCTTATAGAAGCTAGGATGCAAGCAGAACTCCTTTATGCTCTGAGAGCCATTACCCGCTAT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of