Documentos Principais
EHU134801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRMT2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGTGAATCGCAGGGAGAAGAGCCTGCTGAGTGCAGTGAGGCCGGTCTCCTGCAGGAGGGAGTACAGCCAGAGGAGTTTGTGGCCATCGCGGACTACGCTGCCACCGATGAGACCCAGCTCAGTTTTTTGAGAGGAGAAAAAATTCTTATCCTGAGACAAACCACTGCAGATTGGTGGTGGGGTGAGCGTGCGGGCTGCTGTGGGTACATTCCGGCAAACCATGTGGGGAAGCACGTGGATGAGTACGACCCCGAGGACACGTGGCAGGATGAAGAGTACTTCGGCAGCTATGGAACTCTGAAACTCCACTTGGAGATGTTGGCAGACCAGCCACGAACAACTAAATACCACAGTGTCATCCTGCAGAATAAAGAATCCCTGACGGATAAAGTCATCCTGG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wenya Hou et al.
Developmental cell, 45(2), 262-275 (2018-04-25)
The complex architecture of neuronal networks in the brain requires tight control of the actin cytoskeleton. The actin nucleator Cobl is critical for neuronal morphogenesis. Here we reveal that Cobl is controlled by arginine methylation. Coprecipitations, coimmunoprecipitations, cellular reconstitutions, and in vitro