Documentos Principais
EHU134541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human APOL1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GACCGGGATTACCAGCAGTACCATGGACTACGGAAAGAAGTGGTGGACACAAGCCCAAGCCCACGACCTGGTCATCAAAAGCCTTGACAAATTGAAGGAGGTGAGGGAGTTTTTGGGTGAGAACATATCCAACTTTCTTTCCTTAGCTGGCAATACTTACCAACTCACACGAGGCATTGGGAAGGACATCCGTGCCCTCAGACGAGCCAGAGCCAATCTTCAGTCAGTACCGCATGCCTCAGCCTCACGCCCCCGGGTCACTGAGCCAATCTCAGCTGAAAGCGGTGAACAGGTGGAGAGGGTTAATGAACCCAGCATCCTGGAAATGAGCAGAGGAGTCAAGCTCACGGATGTGGCCCCTGTAAGCTTCTTTCTTGTGCTGGATGTAGTCTACCTCGTGTACGAATCAAAGCACTTACATGAGGGGGCAAAGTC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abheepsa Mishra et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 314(5), F832-F843 (2018-01-24)
The loss of podocyte (PD) molecular phenotype is an important feature of diabetic podocytopathy. We hypothesized that high glucose (HG) induces dedifferentiation in differentiated podocytes (DPDs) through alterations in the apolipoprotein (APO) L1-microRNA (miR) 193a axis. HG-induced DPD dedifferentiation manifested