Documentos Principais
EHU134481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMC1B
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCAAGGCATATTGCACTCAGTGGACCTGAAAGACAGAAAACAGTAGCTCTTGATGGAACATTATTTTTAAAATCTGGAGTGATCTCTGGAGGGTCAAGTGACTTAAAATACAAGGCTAGATGCTGGGATGAGAAAGAGTTAAAGAATCTAAGAGACAGACGAAGCCAGAAAATCCAAGAGCTAAAGGGTTTAATGAAGACACTCCGCAAAGAAACAGATTTGAAACAAATACAGACCCTGATACAGGGAACTCAAACACGACTCAAATATTCACAAAATGAACTAGAGATGATTAAGAAGAAGCACCTTGTTGCTTTTTACCAGGAACAATCTCAGTTACAAAGTGAACTACTAAATATTGAGTCTCAATGTATTATGTTGAGTGAAGGAATCAAGGAACG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rosalind V Silverman-Gavrila et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 72(4), 157-170 (2015-04-24)
Directed migration of smooth muscle cells (SMCs) from the media to the intima and their subsequent proliferation are key events in atherosclerosis as these cells contribute to the bulk and stability of atheromatous plaques. We showed previously that two cytoskeleton-associated