Documentos Principais
EHU116301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NUCKS1 (2)
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGGCAGTGAGGAAGAACAAGAAGAGGAGGATGAGGCACCATTCCAGGAGAAAGATTCCGGCAGCGATGAAGATTTCCTAATGGAAGATGATGACGATAGTGACTATGGCAGTTCGAAAAAGAAAAACAAAAAGATGGTTAAGAAGTCCAAACCTGAAAGAAAAGAAAAGAAAATGCCCAAACCCAGACTAAAGGCTACAGTGACGCCAAGTCCAGTGAAAGGCAAAGGGAAAGTGGGTCGCCCCACAGCTTCAAAGGCATCAAAGGAAAAGACTCCTTCTCCCAAAGAAGAAGATGAGGAACCGGAAAGCCCGCCAGAAAAGAAAACATCTACAAGCCCCCCACCCGAGAAATCTGGGGATGAAGGGTCTGAAGATGAAGCCCCTTCTGGGGAGGATTAAAAGTGATGATGGTCTGGGGAGAGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ya-Kai Huang et al.
Carcinogenesis, 40(2), 370-379 (2018-10-30)
The effects of nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinase substrate 1 (NUCKS1) on tumor cells and the relevant mechanisms are less well defined. This study aimed to explore the role and mechanism of action of NUCKS1 in gastric cancer (GC)
Xiaohan Yuan et al.
Journal of cellular physiology (2019-02-03)
Nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinase substrate 1 (NUCKS1) is a highly phosphorylated nuclear protein ubiquitously expressed in vertebrates. NUCKS1 has been reported to be a key chromatin modifier and transcriptional regulator of a number of signaling pathways, but the