Documentos Principais
EHU116191
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NAB1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCACTGCAGAGTGTTGGTGAGTCCAGACTCTGGCAAGGCCACCATGCCACTGAGAGCGAGCACAGCCTCTCCCCAGCAGACCTGGGCTCCCCCGCGTCCCCAAAGGAGAGCAGTGAGGCGCTGGATGCTGCTGCTGCGCTCTCTGTGGCTGAGTGTGTGGAGCGGATGGCCCCCACACTGCCAAAAAGTGACTTGAATGAAGTGAAAGAGCTGCTAAAAACCAACAAGAAGTTGGCCAAAATGATTGGTCACATCTTTGAGATGAACGATGATGATCCACACAAAGAGGAGGAAATTCGGAAATACAGTGCAATATATGGCAGATTTGACTCAAAGAGGAAGGATGGGAAACATCTCACACTTCATGAGCTCACTGTTAATGAAGCGGCTGCTCAACTCTGTGTGAAGGATAATGCCCTGCTGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Meaghan H Hancock et al.
Cell host & microbe, 27(1), 104-114 (2019-12-24)
Infection with human cytomegalovirus (HCMV) remains a significant cause of morbidity and mortality following hematopoietic stem cell transplant (HSCT) because of various hematologic problems, including myelosuppression. Here, we demonstrate that latently expressed HCMV miR-US5-2 downregulates the transcriptional repressor NGFI-A binding protein (NAB1) to induce