Documentos Principais
EHU094671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TDP1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCAATGCCATGCCACATATTAAGACATATATGAGGCCTTCTCCAGACTTCAGTAAAATTGCTTGGTTCCTTGTCACAAGCGCAAATCTGTCCAAGGCTGCCTGGGGAGCATTGGAGAAGAATGGCACCCAGCTGATGATCCGCTCCTACGAGCTCGGGGTCCTTTTCCTCCCTTCAGCATTTGGTCTAGACAGTTTCAAAGTGAAACAGAAGTTCTTCGCTGGCAGCCAGGAGCCAATGGCCACCTTTCCTGTGCCATATGATTTGCCTCCAGAACTGTATGGAAGTAAAGATCGGCCATGGATATGGAACATTCCTTATGTCAAAGCACCGGATACGCATGGGAACATGTGGGTGCCCTCCTGAGAATCTTGAGGCACTGTGAAATTTAAGTGTAAGACATTGAGCCACAAACATGGAATC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Benu Brata Das et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4435-4449 (2014-02-05)
Poly(ADP-ribose) polymerases (PARP) attach poly(ADP-ribose) (PAR) chains to various proteins including themselves and chromatin. Topoisomerase I (Top1) regulates DNA supercoiling and is the target of camptothecin and indenoisoquinoline anticancer drugs, as it forms Top1 cleavage complexes (Top1cc) that are trapped
Curtis W Bacon et al.
Molecular cell, 78(6), 1133-1151 (2020-05-14)
Precise control of the RNA polymerase II (RNA Pol II) cycle, including pausing and pause release, maintains transcriptional homeostasis and organismal functions. Despite previous work to understand individual transcription steps, we reveal a mechanism that integrates RNA Pol II cycle