Documentos Principais
EHU089551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNRNPF
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CTCTGTTGAGGACGTGCAGAACTTCCTCTCTGACTGCACGATTCATGATGGGGCCGCAGGTGTCCATTTCATCTACACTAGAGAGGGCAGGCAGAGTGGTGAGGCTTTTGTTGAACTTGGATCAGAAGATGATGTAAAAATGGCCCTGAAAAAAGACAGGGAAAGCATGGGACACCGGTACATTGAGGTGTTCAAGTCCCACAGAACCGAGATGGATTGGGTGTTGAAGCACAGTGGTCCCAACAGTGCCGACAGCGCCAACGATGGCTTCGTGCGGCTTCGAGGACTCCCATTTGGATGCACAAAGGAAGAAATTGTTCAGTTCTTCTCAGGGTTGGAAATTGTGCCAAACGGGATCACATTGCCTGTGGACCCCGAAGGCAAGATTACAGGGGAAGCGTTCGTGCAGTTTGCCTCGCAGGAGTTAG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Timothy A Vickers et al.
PloS one, 9(10), e108625-e108625 (2014-10-10)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are most commonly designed to reduce targeted RNA via RNase H1-dependent degradation. In this paper we demonstrate that cellular proteins can compete for sites targeted by RNase H1-dependent ASOs. We further show that some ASOs designed to