Documentos Principais
EHU083251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HMGN5
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AAAAGAGGAGCCACAGAGTATTGTTTAAAACTGCCCTATGTAGTTTCATAATTTGGTAACATGTACCTTCATGTTGTAAAGTTAATAGAGATAAATATTTTTATCAAAAATTTTATAAACACAGCCTTTCTTTAGCATTGATTTAATTTCAGAACATCTTCATATTGATTATTAGCCATAAAGTTTCTAACATGAAACATTTATCTATAAATTTTGTGATTATAGTAGTGGAATACATAGAAAAAAATATGCTTTCAACTTTGTGAGTGAATTTCGTGTTGTGTAAGTTATATGTCAAATCTTTGAATTTTAATTTTACTCTTTTATACATGTGATAATTTCATAAAGTGAGGGATCCCAAAAAAAGAGTTTCATCCAACATTCTTGTTCTGCAGGTTGCTT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shi-Qi Ji et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 31, 22-22 (2012-03-17)
The nucleosome binding protein 1 (HMGN5/NSBP1) is a member of the HMGN protein family and is highly expressed in several kinds of cancer. Nevertheless, the role of NSBP1 in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) remains unclear. This study aimed