Documentos Principais
EHU082231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAPA
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGTCAGCTCATTTCATCATCATTGATAACTTGTGAAATACTTATCTCCATCCTATGGAATAGGGGAGACGGGTTTAGACAGGTTCAATTAGCTCAAGTCTACACAGCTGAAGTAGCAGAGAAAGTGGGATCTAGATGGTCTGATCCTAGTGATCTACCATATGAAGGACATAGTTTGTGTCCTGGTCCAAGTCAAATATTGACTCCTCACAAACAGTAAGTATGGCAATTTTGTGATGCCTTTGATTCCACTTTACATGGAGTACTATTATTTGTGAAATGTCTTTAAGATTTTTGGTCTTAAATTTTTGAAGACTGCTTTCCCCCTTTATCTCCCAGAAAATTGAGAAGAAGTAAACTCCTGCCCACTAACAATCTCAGTCCGTGAACAAAACCAACATGAA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Thaddaeus Mutugi Nthiga et al.
The EMBO journal, 39(15), e103649-e103649 (2020-06-12)
The endoplasmic reticulum (ER) plays important roles in protein synthesis and folding, and calcium storage. The volume of the ER and expression of its resident proteins are increased in response to nutrient stress. ER-phagy, a selective form of autophagy, is