Documentos Principais
EHU081001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FZR1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAACACGCTGACAGGACAACCACTGCAGTGTATCGACACGGGCTCCCAAGTGTGCAATCTGGCCTGGTCCAAGCACGCCAACGAGCTGGTGAGCACGCACGGCTACTCACAGAACCAGATCCTTGTCTGGAAGTACCCCTCCCTGACCCAGGTGGCCAAGCTGACCGGGCACTCCTACCGCGTGCTGTACCTGGCAATGTCCCCTGATGGGGAGGCCATCGTCACTGGTGCTGGAGACGAGACCCTGAGGTTCTGGAACGTCTTTAGCAAAACCCGTTCGACAAAGGAGTCTGTGTCTGTGCTCAACCTCTTCACCAGGATCCGGTAAACCTGCCGGGCAGGACCGTGCCACACCAGCTGTCCAGAGTCGGAGGACCCCAGCTCCTCAGCTTGCATGGACTCTG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Svetlana N Rubtsova et al.
PloS one, 10(7), e0133578-e0133578 (2015-07-25)
Using confocal microscopy, we analyzed the behavior of IAR-6-1, IAR1170, and IAR1162 transformed epithelial cells seeded onto the confluent monolayer of normal IAR-2 epithelial cells. Live-cell imaging of neoplastic cells stably expressing EGFP and of normal epithelial cells stably expressing
Chunyan Zhao et al.
Cancer research, 74(14), 3983-3994 (2014-05-17)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive clinical subtype accounting for up to 20% of all breast cancers, but its malignant determinants remain largely undefined. Here, we show that in TNBC the overexpression of Fra-1, a component of the transcription