EHU077611
MISSION® esiRNA
targeting human VAV3
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGAGTGGAGTCAGCCATCTCTAGTTTAGACTACATTTCTAAGACAAAAGAAGATGTCAAACTGAAATTAGAGGAATGTTCCAAAAGAGCAAATAATGGGAAATTTACTCTTCGAGACTTGCTTGTGGTTCCTATGCAACGTGTTTTAAAGTACCACCTTCTCCTCCAGGAACTGGTCAAACATACCACTGATCCGACTGAGAAGGCAAATCTGAAACTGGCTCTTGATGCCATGAAGGACTTGGCACAATATGTGAATGAAGTGAAAAGAGATAATGAGACCCTTCGTGAAATTAAACAGTTTCAGCTATCTATAGAGAATTTGAACCAACCAGTTTTGCTTTTTGGACGACCTCAGGGAGATGGTGAAATTCGAATAACCACTCTAGACAAGCATACCAAACAAGAAAGGCATATCTTCTTATTTGATTTGGCAGTGATCGT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VAV3(10451) , VAV3(10451)