Documentos Principais
EHU077441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARMC9
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCAAGACGGCCTCATCTTCTGGCTGGTTGATGTTCTGAAGGACCCTGACTGCCTGTCTGACTACACGCTGGAGTACTCGGTGGCTTTGCTCATGAACCTCTGCCTCCGCAGCACAGGGAAGAACATGTGTGCCAAGGTGGCAGGCCTCGTGCTCAAAGTCCTTTCGGATCTTCTTGGCCATGAAAACCATGAGATACAGCCGTATGTGAATGGAGCTCTGTACAGCATCCTTTCTGTTCCATCCATTCGTGAGGAAGCAAGAGCAATGGGAATGGAAGACATCCTACGCTGCTTCATCAAAGAAGGCAATGCTGAAATGATCCGCCAGATAGAATTCATCATCAAGCAGCTAAATTCCGAAGAGCTACCAGATGGTGTTCTTGAATCTGATGATGATGAAGATGAAGATGATGAAGAGGACCATGACATCATGGAAGCCGATCT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Guiyang Jiang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 9005-9013 (2015-06-18)
Recent studies have implicated ARMc8 in promoting tumor formation in non-small cell lung cancer and breast cancer; however, so far, no studies have revealed the expression pattern or cellular function of ARMc8 in colon cancer. In this study, we used