EHU075001
MISSION® esiRNA
targeting human PBRM1
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CGCCTCAGTGCCATATTTCTGAGGCTTCCCTCTAGATCTGAGTTGCCTGACTACTATCTGACTATTAAAAAGCCCATGGACATGGAAAAAATTCGAAGTCACATGATGGCCAACAAGTACCAAGATATTGACTCTATGGTTGAGGACTTTGTCATGATGTTTAATAATGCCTGTACATACAATGAGCCGGAGTCTTTGATCTACAAAGATGCTCTTGTTCTACACAAAGTCCTGCTTGAAACACGCAGAGACCTGGAGGGAGATGAGGACTCTCATGTCCCAAATGTGACTTTGCTGATTCAAGAGCTTATCCACAATCTTTTTGTGTCAGTCATGAGTCATCAGGATGATGAGGGAAGATGCTACAGCGATTCTTTAGCAGAAATTCCTGCTGTGGATCCCAACTTT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PBRM1(55193) , PBRM1(55193)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)