EHU072061
MISSION® esiRNA
targeting human SALL2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCCTGAGAAGCCCATCATAGACAAGAAGTAGCAAACTGTACATTCCTTCTTCCTCCCCCTGCTCCAGAAGGTGCCGGTACTGAAGATGCTCCAGTAATTGGTGACCCAACCCTAGGAAGTAGGGAGAAATGAAGGAAGGGCATAGGAAAATTTTCCCAGTAAATCCCCTGATGGTCACATTAAGGTAAAGGTTTTGGCTGGTCAGTGTGCCAAGACCTCTCCAGCTTCTCATTCATGATGACCTCTCAAAGTTGGGAAACAAGCTGATTTCTTGCCAAGAGGTCTCCCAGGAGATATTTGGGAAATGTGAAGTTCGTATCTTTAAGGAGCATTTTTGGTCAGCATGGTTGATGAACTAATGATGAGAGAGTTAAGGAATGTTGCTAGAACATAGGGCTTGCTGGTACCTATGTGACTAAGAAAGGGACATGATGTAAGGGAAAAGGCCTCAA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SALL2(6297) , SALL2(6297)