Documentos Principais
EHU056831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EHD2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGCGAGTTCACGCTTACATCATCAGCTACCTGAAGAAGGAGATGCCCTCTGTGTTTGGGAAGGAGAACAAGAAGAAGCAGCTGATCCTCAAACTGCCCGTCATCTTTGCGAAGATTCAGCTGGAACATCACATCTCCCCTGGGGACTTTCCTGATTGCCAGAAAATGCAGGAGCTGCTGATGGCGCACGACTTCACCAAGTTTCACTCGCTGAAGCCGAAGCTGCTAGAGGCACTGGACGAGATGCTGACGCACGACATCGCCAAGCTCATGCCCCTGCTGCGGCAGGAGGAGCTGGAGAGCACCGAGGTGGGCGTGCAGGGGGGCGCTTTTGAGGGCACCCACATGGGCCCGTTTGTGGAGCGGGGACCTGACGAGGCCATGGAGGACGGCGAGGAGGGCTCGGACGACGAGGCCGAGTGGGTGGTGACCAAGGACAAGTCCAAA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)