Documentos Principais
EHU052891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FEM1C
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGAAAAAGGCAATGAACATGAGGTACAGTGATAGGACTAATATTATTAGTAAACCAGTGCCACAGACACTAATAATGGCTTATGATTATGCCAAGGAAGTGAACAGTGCAGAAGAGCTAGAAGGTCTTATTGCTGATCCTGATGAGATGAGAATGCAGGCACTATTAATCAGAGAACGTATTCTTGGTCCTTCTCATCCTGATACCTCTTACTATATTAGATATAGAGGCGCTGTCTATGCAGACTCTGGAAATTTCAAACGATGCATCAACCTATGGAAGTATGCTTTGGATATGCAGCAGAGCAATTTGGATCCTTTAAGCCCAATGACCGCCAGCAGCTTATTATCTTTTGCAGAACTATTCTCCTTTATGCTACAGGATAGGGCTAAAGGCCTGCT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
John F Dankert et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(6), 556-564 (2017-01-25)
FEM1A, FEM1B, and FEM1C are evolutionarily-conserved VHL-box proteins, the substrate recognition subunits of CUL2-RING E3 ubiquitin ligase complexes. Here, we report that FEM1 proteins are ancient regulators of Stem-Loop Binding Protein (SLBP), a conserved protein that interacts with the stem