Documentos Principais
EHU042281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RGS5
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCTCCAGAAGCCAGACTCAGTTGGTGACCTTGTCATTCCGTACAATGAGAAGCCAGAGAAACCAGCCAAGACCCAGAAAACCTCGCTGGACGAGGCCCTGCAGTGGCGTGATTCCCTGGACAAACTCCTGCAGAACAACTATGGACTTGCCAGTTTCAAAAGTTTCCTGAAGTCTGAATTCAGTGAGGAAAACCTTGAGTTCTGGATTGCCTGTGAGGATTACAAGAAGATCAAGTCCCCTGCCAAGATGGCTGAGAAGGCAAAGCAAATTTATGAAGAATTCATTCAAACGGAGGCTCCTAAAGAGGTGAATATTGACCACTTCACTAAGGACATCACAATGAAGAACCTGGTGGAACCTTCCCTGAGCAGCTTTGACATGGCCCAGAAAAGAATCCATGCCCTGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Nikola Sladojevic et al.
Journal of the American Heart Association, 9(18), e017533-e017533 (2020-09-03)
Background Regulator of G-protein signaling 5 (RGS5) is a negative modulator of G-protein-coupled receptors. The role of RGS5 in brain endothelial cells is not known. We hypothesized that RGS5 in brain microvascular endothelial cells may be an important mediator of