Documentos Principais
EHU029961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRKD3
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCGTCCCACGATATGTCAGTACTGCAAGCGGTTACTGAAAGGCCTCTTTCGCCAAGGAATGCAGTGTAAAGATTGCAAATTCAACTGCCATAAACGCTGTGCATCAAAAGTACCAAGAGACTGCCTTGGAGAGGTTACTTTCAATGGAGAACCTTCCAGTCTGGGAACAGATACAGATATACCAATGGATATTGACAATAATGACATAAATAGTGATAGTAGTCGGGGTTTGGATGACACAGAAGAGCCATCACCCCCAGAAGATAAGATGTTCTTCTTGGATCCATCTGATCTCGATGTGGAAAGAGATGAAGAAGCCGTTAAAACAATCAGTCCATCAACAAGCAATAATATTCCGCTAATGAGGGTTGTACAATCCATCAAGCACACAAAGAGGAAGAGCAGCACAATGGTGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yan Liu et al.
International journal of biological sciences, 13(6), 748-758 (2017-06-29)
Protein Kinase D3 (PRKD3) functions as an important oncogenic driver in invasive breast cancer, which is the leading cause of women mortality. However, PRKD3 regulating network is largely unknown. In this study, we systematically explored PRKD3 regulating networks via investigating