EHU029261
MISSION® esiRNA
targeting human FANCD2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCCGACTTGACCCAAACTTCCTATTGAAGGTTCGCCAGTTGGTGATGGATAAGTTGTCGTCTATTAGATTGGAGGATTTACCTGTGATAATAAAGTTCATTCTTCATTCCGTAACAGCCATGGATACACTTGAGGTAATTTCTGAGCTTCGGGAGAAGTTGGATCTGCAGCATTGTGTTTTGCCATCACGGTTACAGGCTTCCCAAGTAAAGTTGAAAAGTAAAGGACGAGCAAGTTCCTCAGGAAATCAAGAAAGCAGCGGTCAGAGCTGTATTATTCTCCTCTTTGATGTAATAAAGTCAGCTATTAGATATGAGAAAACCATTTCAGAAGCCTGGATTAAGGCAATTGAAAACACTGCCTCAGTATCTGAACACAAGGTGTTTGACCTGGTGATGCTTTTCATCATCTATAGCACCAATACTCAGACAAAGAAGTACATTGACAGGGTGCTAAGAAATAAGATTCGATCAGGCTGCATT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FANCD2(2177) , FANCD2(2177)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?