EHU028411
MISSION® esiRNA
targeting human YIPF6
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CTGATAGCCAGCCTCCAAACCGCAGAGCCCTAGCTGTTTATCCTGTTTTCCTGTTTTACTTTGTCATCAGTTGGATGATTCTCACCTTTACTCCTCAGTAAATCAGGAATGGGAAATTAAAAACCAGTGAATTGAAAGCACATCTGAAAGATGCAATTCACCATGGAGCTTTGTCTCTGGCCCTTATTTGTCTAATTTTGGAGGTATTTGATAACTGAGTAGGTGAGGAGATTAAAAGGGAGCCATATAGCACTGTCACCCCTTATTTGAGGAACTGATGTTTGAAAGGCTGTTCTTTTCTCTCTTAATGTCATTTCTTTAAAAATACATGTGCATACTACACACAGTATATAATGCCTCCTTAAGGCATGATGGAGTCACCGTGGTCCATTTGGGTGACAACCAGTGACTTGGGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... YIPF6(286451) , YIPF6(286451)