Documentos Principais
EHU025691
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WDR12
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAGAGCAATGCATGTTCCATGATGACTGGATCAGTTCAATTAAAGGGGCAGAGGAATGGATCTTGACTGGTTCTTATGATAAGACTTCTCGGATCTGGTCCTTGGAAGGAAAGTCAATAATGACAATTGTGGGACATACGGATGTTGTAAAAGATGTGGCCTGGGTGAAAAAAGATAGTTTGTCCTGCTTATTATTGAGTGCTTCTATGGATCAGACTATTCTCTTATGGGAGTGGAATGTAGAGAGAAACAAAGTGAAAGCCCTACACTGCTGTAGAGGTCATGCTGGAAGTGTAGATTCTATAGCTGTTGATGGCTCAGGAACTAAATTTTGCAGTGGCTCCTGGGATAAGATGCTAAAGATCTGGTCTACAGTCCCTACAGATGAAGAAGATGAAATGGAGGAGTCCACAAATCG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anne-Mari Moilanen et al.
PloS one, 10(4), e0124907-e0124907 (2015-04-29)
In a recent genome-wide association study, WD-repeat domain 12 (WDR12) was associated with early-onset myocardial infarction (MI). However, the function of WDR12 in the heart is unknown. We characterized cardiac expression of WDR12, used adenovirus-mediated WDR12 gene delivery to examine