Documentos Principais
EHU025301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAF2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCGTTTTATACGGCCTGACCCTCGCAGCCGGGTCACTGACCCCGTTGGGGACATTGTTTCATTTATGCACTCTTTTGAAGAGAAATATGGGAGGGCACACCCTGTCTTCTACCAGGGAACGTACAGCCAGGCACTTAACGATGCCAAAAGGGAGCTTCGCTTTCTTTTGGTTTATCTTCATGGAGATGATCACCAGGACTCTGATGAGTTTTGTCGCAACACACTCTGTGCACCTGAAGTTATTTCACTAATAAACACTAGGATGCTCTTCTGGGCATGCTCTACAAACAAACCTGAGGGATACAGGGTCTCACAGGCTTTACGAGAGAACACCTATCCATTCCTGGCCATGATTATGCTGAAGGATCGAAGGATGACTGTGGTGGGACGGCTAGAAGGCCTCATTCAACCTGATGACCTCATTAACCAACTGACATTTATCATGGATGCTAACCAGACTTACCTGGTGTCAGAACGCCTAGAAAGGGA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Norihiro Imai et al.
PloS one, 10(5), e0127114-e0127114 (2015-05-15)
We showed previously that UBXD8 plays a key role in proteasomal degradation of lipidated ApoB in hepatocarcinoma cell lines. In the present study, we aimed to investigate the functions of UBXD8 in liver in vivo. For this purpose, hepatocyte-specific UBXD8