Documentos Principais
EHU012961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TCEAL1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCAGCCTCCTTGTGGAGTAGGAAAACATAAGCTTGAAGAAGGAAGCTTTAAAGAAAGGTTGGCTCGTTCTCGCCCGCAATTTAGAGGGGACATACATGGCAGAAATTTAAGCAATGAGGAGATGATACAGGCAGCAGATGAGCTAGAAGAGATGAAAAGAGTAAGAAACAAACTGATGATAATGCACTGGAAGGCAAAACGGAGCCGTCCTTATCCTATTTAATGTGTTCGGCCTTTAATTCTGTTTTGCCTGCTAATAGTATTGCCATTGCCACCTGGACTTTCTGTTTGCATTTTCTTAATGCCTTTTCCCATATTCTGAATTTTAACTTTTTGTGAGGCTTTATTTTAGATGTTTAGCATGTAACTCGCTTAAAGTTGAGGTTTCCCCCTAAAATCTACAAGTTTCCCTCTTTCAGTCATGAGCCC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna E Vilgelm et al.
EBioMedicine, 24, 43-55 (2017-10-17)
Antagonists of MDM2-p53 interaction are emerging anti-cancer drugs utilized in clinical trials for malignancies that rarely mutate p53, including melanoma. We discovered that MDM2-p53 antagonists protect DNA from drug-induced damage in melanoma cells and patient-derived xenografts. Among the tested DNA