Documentos Principais
EHU011201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAD54L
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTGTAGGCTGACACCCCTTCAGACTGAGTTATACAAGAGGTTTCTGAGACAAGCCAAACCGGCAGAAGAATTGCTTGAGGGCAAGATGAGTGTGTCTTCCCTTTCTTCCATCACCTCGCTAAAGAAGCTTTGTAATCATCCAGCTCTAATCTATGATAAGTGTGTGGAAGAGGAGGATGGCTTTGTGGGTGCCTTGGACCTCTTCCCTCCTGGTTACAGCTCTAAGGCCCTGGAGCCCCAGCTGTCAGGTAAGATGCTGGTCCTGGATTATATTCTGGCGGTGACCCGAAGCCGTAGCAGTGACAAAGTAGTGCTGGTGTCGAATTACACCCAGACTTTGGATCTCTTTGAGAAGCTGTGCCGTGCCCGAAGGTACTTATACGTCCGCCTGGATGGCACGATGTCCATTAAGAAGCGAGCCAAGGTTGTAG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jennifer M Mason et al.
Cancer research, 74(13), 3546-3555 (2014-04-23)
RAD51 is the central protein that catalyzes DNA repair via homologous recombination, a process that ensures genomic stability. RAD51 protein is commonly expressed at high levels in cancer cells relative to their noncancerous precursors. High levels of RAD51 expression can