EHU009971
MISSION® esiRNA
targeting human GUSBP5
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GATTGTCAGTGCCCACTCCTATGCCATCGTGTGGGTGAATGGGGTCGACGCGCTAGAGCATGAGGGATCTACCTCCCCTTTGACACCGACATCAGTAGCCTGTTCCAGGTGGGGCCCCTGCCCTCCCGCCTCCGCATCACTATCACCATCGGCAACATGCTCATCTCCTCCACCCTGCCACCAGGGAGCATCCTCGACATGGCCGACACCTCCACGTGGGTACCATCCTGCTTCCACCGCAGACACCCACCTTCCTGTCCCACCCCGTGGGGCATTACATTAGGGTAATTACATTAGGTAAGTCACATATCAGTGACTTACAAATTTTGTAAGTAATTAAGAAATTTTCAATAAGTGTGGAGCTGAATATTTACATGAGCCCTTCAAAAACTGATAGTTAATGGAATAAATGAAAATAACAGGAGAGACTTTGTTGAAAGAAGACAAAATAGTCAAGGAAGTGATAGAGGATACAAAAGAAAGATGAAAACTTACATTCATTTAATGTCTAACCGTGTGCCAAAAGACA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GUSBP5(441046) , GUSB(2990)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU009971-50UG | 4061831370669 |
EHU009971-20UG | 4061828672295 |