EHU009241
MISSION® esiRNA
targeting human ITGB6 (2)
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAAACTAGCAGGCATCGTCATTCCTAATGACGGGCTCTGTCACTTGGACAGCAAGAATGAATACTCCATGTCAACTGTCTTGGAATATCCAACAATTGGACAACTCATTGATAAACTGGTACAAAACAACGTGTTATTGATCTTCGCTGTAACCCAAGAACAAGTTCATTTATATGAGAATTACGCAAAACTTATTCCTGGAGCTACAGTAGGTCTACTTCAGAAGGACTCCGGAAACATTCTCCAGCTGATCATCTCAGCTTATGAAGAACTGCGGTCTGAGGTGGAACTGGAAGTATTAGGAGACACTGAAGGACTCAACTTGTCATTTACAGCCATCTGTAACAACGGTACCCTCTTCCAACACCAAAAGAAATGCTCTCACATGAAAGTGGGAGACACAGCTTCCTTCAGCGTGACTGTGAATATCCCACACTGCGAGAGAAGAAGCAGGCACATTATCATAAAGCCTGTGGGGCTGGGGGATGCCCTGGAATTACTTGTCAGCCCAGAATGCAACTGCGACTGTCAG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ITGB6(3694) , ITGB6(3694)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.