Documentos Principais
EHU000851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WTIP
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAGGCAATGGGGAGTCTTTATCACACTGACTGCTTCACCTGCGACTCGTGTGGGAGACGACTCCGTGGGAAGGCGTTCTACAACGTGGGTGAGAAAGTGTACTGCCAGGAGGACTTCCTGTACTCCGGGTTCCAGCAGACGGCCGACAAATGCAGCGTGTGTGGACATCTCATCATGGAAATGATCCTGCAGGCCCTGGGCAAGTCCTACCACCCAGGCTGCTTCCGGTGCTCCGTGTGCAATGAGTGCCTGGACGGGGTTCCCTTCACCGTGGACGTGGAGAACAACATCTACTGCGTGCGAGACTATCACACGGTTTTTGCACCAAAATGCGCCTCCTGTGCCCGTCCTATCCTCCCTGCACAGGGCTGCGAGACAACCATCCGTGTGGTGTCCATGGACAGAGACTACCACGTGGCATGTTACCACTGTGAGGACTGCG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jiakai Mao et al.
Journal of Cancer, 10(12), 2706-2719 (2019-07-02)
Chromobox 2 (CBX2), a chromobox family protein, is a crucial component of the polycomb group complex: polycomb repressive complex 1 (PRC1). Research on CBX2 as an oncogene has been published in recent years. However, the connection between CBX2 and hepatocellular