E7655
Anti-phospho-eIF2Bε (pSer539) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 82 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using recombinant eIF2Bε treated with GSK-3β or CHO-T cells transfected with human insulin receptor.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EIF2B5(8893)
rat ... Eif2b5(192234)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)