E6656
Anti-eIF4ENIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-4E-T, Anti-Clast4, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter, Anti-eIF4E-T
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 140 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HeLa cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4ENIF1(56478)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3