E5906
Anti-eIF4E antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CBP, Anti-Eukaryotic intiation factor 4E, Anti-MGC111573, Anti-eIF4E1, Anti-eIF4EL1, Anti-eIF4F
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25 kDa
reatividade de espécies
rat (predicted), human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using HeLa cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4E(1977)
mouse ... Eif4e(13684)
rat ... Eif4e(117045)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?