E1532
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone TFE61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-E2F transcription factor 6, Anti-E2F-6
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TFE61, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F6(1876)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)