E0907
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr845) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-phospho-EGFR (pTyr845)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μg/mL
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1