DWK261352254
DURAN® culture tubes
glass tube diam. × H 16 mm × 150 mm, GL 18 thread, tube capacity 20 mL, with cap, borosilicate glass 3.3 tube
About This Item
Materiais
PBT cap
PTFE seal
borosilicate glass 3.3 tube
Junta
joint threaded neck
Características
autoclavable
with cap
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
DWK Life Sciences DURAN® 261352254
glass tube diam. × H
16 mm × 150 mm
capacidade do tubo
20 mL
conector
GL 18 thread
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- With DIN thread and screw cap from PBT for airtight sealing
- High tightness due to PTFE-coated silicone seal
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)